Learn More
MBQ-167, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467427
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467427 5 mg -
16441007 50 mg 50 Milligramm
16434718 10 mg -
16415546 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16467427 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112842
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress MBQ-167 is a dual Rac/Cdc42 inhibitor, with IC50s of 103 nM for Rac 1/2/3 and 78 nM for Cdc42 in MDA-MB-231 cells, respectively.
MBQ-167 is a dual Rac/Cdc42 inhibitor, with IC50s of 103 nM for Rac 1/2/3 and 78 nM for Cdc42 in MDA-MB-231 cells, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MBQ-167
CAS 2097938-73-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H18N4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 155 mg/mL (458.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=C(N4N=NC=C4C5=CC=CC=C5)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 338.41
Formelmasse 338.41
Reinheit (%) 99.26%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease