missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MC-DOXHZN hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
MC-DOXHZN ((E/Z)-Aldoxorubicin) hydrochloride is an albumin-binding prodrug of Doxorubicin (DNA topoisomerase II inhibitor), with acid-sensitive properties.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MC-DOXHZN hydrochloride |
| CAS | 480998-12-7 |
| Farbe | Reddish Brown |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C37H43ClN4O13 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (E/Z)-Aldoxorubicin hydrochlorideDoxorubicin(6-maleimidocaproyl)hydrazone hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (31.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (15.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | [H][C@@]1(O[C@H]2C[C@@](/C(CO)=N\NC(CCCCCN3C(C=CC3=O)=O)=O)(O)CC(C2=C4O)=C(O)C5=C4C(C6=C(OC)C=CC=C6C5=O)=O)O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](N)C1.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 787.21 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?