missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MC5R Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL3178)

Beschreibung
MC5R Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
MC5R, a Melanocortin Receptor, mediates the effects of melanocyte-stimulating hormone (MSH) and adrenocorticotropic hormone (ACTH), and activates adenylate cyclase. This receptor controls multiple functions in the brain and in peripheral tissues, such as thermoregulation, immunomodulation, appetite control, and sexual behavior. Melanocortin 5 receptor has been reported to be expressed in a variety of tissues, especially in pituitary, exocrine glands, reproductive organs, lung, kidney, and esophagus. No human ESTs have been isolated.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MC5R |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | HL3178 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative |
| Gen | MC5R |
| Gen-Zugriffsnummer | P41149 |
| Gen-Alias | H MC2; MC2; MC-2; MC5; MC5 receptor; MC5R; MC5-R; melanocortin 5 receptor; melanocortin receptor 5; melanocortin-5 receptor |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?