missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MCAM/CD146 Antibody (CL12855) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18546B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MCAM/CD146 Monoclonal antibody specifically detects MCAM/CD146 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| MCAM/CD146 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| CD146, CD146 antigen, cell surface glycoprotein MUC18, Cell surface glycoprotein P1H12, melanoma adhesion molecule, melanoma cell adhesion moleculeS-endo 1 endothelial-associated antigen, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, MUC18Gicerin | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P43121, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Mesenchymal Stem Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 4162 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL12855 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur