missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCAM/CD146 Antibody (CL12855) [PerCP], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30294343 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30294343 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30294343

Marke: Novus Biologicals NBP318546PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MCAM/CD146 Monoclonal antibody specifically detects MCAM/CD146 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MCAM/CD146
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL12855
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD146, CD146 antigen, cell surface glycoprotein MUC18, Cell surface glycoprotein P1H12, melanoma adhesion molecule, melanoma cell adhesion moleculeS-endo 1 endothelial-associated antigen, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, MUC18Gicerin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P43121, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Mesenchymal Stem Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4162
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.