Learn More
MCC2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00 € - 624.00 €
Spezifikation
Antigen MCC2
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18460842
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-30804-25ul
25 μL
280.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18124315
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-30804
0.1 mL
624.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MCC2 Polyclonal specifically detects MCC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
MCC2
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
AIE-75 Binding Protein Protein, AIE-75-Binding Protein, AIEBP, MCC-2, Mutated In Colon Cancer Protein 2, USH1C-Binding Protein 1, USHBP1, Usher Syndrome 1C Binding Protein 1, Usher Syndrome Type-1C Protein-Binding Protein 1
USHBP1
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Rabbit
Human
Q8N6Y0
83878
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TLQHTLSSLEAAAAAWRHQPPSHSGPMEFEGTSEGGAGSLGKQEGAGSCQREAARLAERNAWLRLALSSREDELVRTQASLEAIRAEKETLQKEVQELQDSLLRLEPCPHLSHNQAGG
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.