Beschreibung
- Für In-vivo-Experimente in Studien zur neuroprotektiven Wirkung einer ketogenen Diät bei Personen unter Verwendung von Mausmodellen zur Untersuchung des Einflusses der Imflammasomaktivität auf das Tumorwachstum bei gleichzeitiger Hemmung von NLRP3
- Untersuchen Sie die Reaktion von Plasmazellexplantaten, indem Sie die durch Cholesterinkristalle vermittelte IL-1B-Reaktion verstehen.
- Löslich in Wasser, DMSO, Dimethylformamid oder Ethanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MCC950 Na |
| CAS | 256373-96-3 |
| Menge | 10 mg |
| Summenformel | C20H23N2NaO5S |
| Formelmasse | 426.5 |
| Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
| Reinheit | ≥97 % |
| Molekulargewicht | 426.46 |