Learn More
mCherry Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-25157
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Code produit. 18025544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.00 €
    568.05 € / 0.10 Milliliter
    Sparen 32.95 €
    5% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
mCherry Polyclonal specifically detects mCherry in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Live Imaging Microscopy, Knockdown Validated, Fluorescence Imaging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
mCherry
Polyclonal
Unconjugated
50% PBS, 50% glycerol with 5mM Sodium Azide
Rabbit
27 kDa
0.1 mL
Cellular Markers, Fusion Proteins
This antibody detects mCherry.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
1 mg/mL
Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin, Live Imaging Microscopy, Immunohistochemistry Whole-Mount, Knockdown Validated, Fluorescence Imaging
DSRED, red fluorescent protein mCherry, Red Fluoroscent Protein
This mCherry Antibody was developed against full length recombinant mCherry protein
Affinity Purified
RUO
Primary
Non-species specific, Mouse, Rat, Bacteria
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only