Learn More
mCherry Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18709643 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Menge:
0.1 mL
Artikelnummer. unitSize Menge
18709643 25 Mikroliter -
18025544 0.10 Milliliter 0.1 mL
2 options
Artikelnummer. 18709643
Marke: Novus Biologicals NBP225157SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
mCherry Polyclonal specifically detects mCherry in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Live Imaging Microscopy, Knockdown Validated, Fluorescence Imaging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG