missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ mCherry Monoclonal Antibody (4B3)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA532977
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
mCherry Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)
MCherry is a fluorophore (a fluorescent molecule) used in biotechnology as a tracer to follow the flow of fluids, as a marker when tagged to molecules and cells components. mCherry is a monomeric fluorescent construct which absorbs at 587 nm and emits at 610 nm. It is resistant to photobleaching and is stable. It matures quickly, with a t 0. 5 of 15 minutes, allowing it to be visualized soon after translation.
Spezifikation
| mCherry | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| Chemical | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 4B3 | |
| Unconjugated | |
| mCherry | |
| Synthetic peptide mCherry-Tag. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur