missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mcl-1 Antibody (CL1128) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52968DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mcl-1 Monoclonal antibody specifically detects Mcl-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Mcl-1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| bcl2-L-3, BCL2L3MGC104264, Bcl-2-like protein 3, Bcl-2-related protein EAT/mcl1, EAT, induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1, Mcl-1, mcl1/EAT, MCL1-ES, MCL1L, MCL1S, MGC1839, myeloid cell leukemia ES, myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related), TM | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q07820, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Signal Transduction, Tumor Suppressors | |
| 4170 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL1128 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur