missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCL1 Monoclonal Antibody (OTI2D6), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17592941
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17592941 30 μL -
17572941 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17592941 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA500982S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MCL1 Monoclonal antibody specifically detects MCL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Spezifikation

Antigen MCL1
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2D6
Konzentration 0.69 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen Srr
Gen-Zugriffsnummer Q9GZT4
Gen-Alias AW556805; BCL2 family apoptosis regulator; BCL2L3; bcl2-L-3; Bcl-2-like protein 3; bcl-2-related protein EAT/mcl1; EAT; Induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1; induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1 homolog; Mcl1; Mcl-1; mcl1/EAT; MCL1-ES; MCL1L; MCL1S; MCL-1S; MGC104264; MGC1839; myeloid cell leukemia 1; myeloid cell leukemia ES; myeloid cell leukemia sequence 1; myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related); TM
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human SRR produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 63826
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.