missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MCM-BP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 19573-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MEK1 (Mitogen activated protein kinase kinase 1) catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in MAP kinases. MEK1 activates ERK1 and ERK2 MAP kinases. Mitogen activated protein kinase kinase 2 (MEK2 or MAPKK2) is a member of a family of tyrosine/threonine protein kinases that activate the ERK1 and 2 and MAPK enzymes by phosphorylating both residues within the threonine/glutamate/tyrosine (TEY) motif in the activation loop. MEK1 and 2 are also activated by dual phosphorylation, which occurs on serine 218 and 222, in the activation loop of the MEK. Threonine 292 of MEK1 is phosphorylated by ERK 2, which serves as a negative feedback loop by suppressing activation of MEK1.Spezifikation
| MCM-BP | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MCMBP | |
| C10orf119, MCM BP, MCMBP | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 210711, 309009, 79892 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.23 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| B1H268, Q8R3C0, Q9BTE3 | |
| Mcmbp | |
| MCM-BP Fusion Protein Ag13750 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?