Beschreibung
MCM7 Monoclonal antibody specifically detects MCM7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MCM7 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MCM7/2756R |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CDC47 homolog, CDC47P85MCM, DNA replication licensing factor MCM7, EC 3.6.4.12, homolog of S. cerevisiae Cdc47, MCM2PNAS146, MCM7 minichromosome maintenance deficient 7 (S. cerevisiae), minichromosome maintenance complex component 7, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 7, minichromosome maintenance deficient 7, P1.1-MCM3, P1CDC47 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment of human MCM7 (aa195-319) (Uniprot: P33993) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |