missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human MCP-1 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®

Artikelnummer. 17829135
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17829135 10 x 96 Tests 10 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17829135

Marke: Invitrogen™ 900K31

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

This gene is one of several cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The protein encoded by this gene is structurally related to the CXC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils. It has been implicated in the pathogenesis of diseases characterized by monocytic infiltrates, like psoriasis, rheumatoid arthritis and atherosclerosis. It binds to chemokine receptors CCR2 and CCR4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Zugriffsnummer P13500
Assay-Bereich Lot-specific
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Colorimetric Microplate Reader
Gen-ID (Entrez) 6347
Gensymbol Ccl2
Kitinhalt Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Lagerungsbedingungen Informationen zur komponentenspezifischen Lagertemperatur finden Sie in der Produktdokumentation.
Ziel Human
Prüfzeit 1 hrs 45 mins
Gesamte Assay-Zeit 24 hrs 30 mins
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.