Learn More
Invitrogen™ Human MCP-1 ELISA Development Kit (TMB), PeproTech®
Artikelnummer. 17812045
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 17812045
Brand: Invitrogen™ 900T31
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
ELISA
This gene is one of several cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The protein encoded by this gene is structurally related to the CXC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils. It has been implicated in the pathogenesis of diseases characterized by monocytic infiltrates, like psoriasis, rheumatoid arthritis and atherosclerosis. It binds to chemokine receptors CCR2 and CCR4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zugriffsnummer P13500
Assay-Bereich Lot-specific
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Colorimetric Microplate Reader
Gen-ID (Entrez) 6347
Gensymbol Ccl2
Kitinhalt Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Lagerungsbedingungen Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Ziel Human
Prüfzeit 1 hrs 45 mins
Gesamte Assay-Zeit 24 hrs 30 mins
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado