Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Human MCP-2 Immunoassay-Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16316542
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 16316542
Marke: Invitrogen™ A35599
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Invitrogen™ ProQuantum™ Immunossay Kit misst Proteine ohne Waschschritte und mit geringem Probenverbrauch, hoher Empfindlichkeit und mit großem Dynamikbereich auf einem qPCR-Gerät
  • Hohe Empfindlichkeit: Erkennt niedrige Proteinkonzentrationen mit größerer Empfindlichkeit als herkömmliche Methoden wie ELISA
  • Niedriger Probenverbrauch: Verwenden Sie 2 bis 5 μl Probe (z. B. 2 μl vs 75 μl für Drillingswells mit anderen Methoden)
  • Schneller; einfacher Workflow: Keine Waschschritte, 2 Stunden von Probe zu Antwort
  • Großer dynamischer Bereich: 5 Protokolle minimieren die Verdünnungen, um sicherzustellen, dass sie in den Bereich fallen
  • Es muss kein markengeschütztes Instrument gekauft werden: Kann auf jedem Echtzeit-PCR-Gerät ausgeführt werden
  • ProQuantum Software erhältlich: Robuste Datenanalyse und statistischer gruppenweiser Vergleich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P80075
Assay-Bereich 0,0128 bis 5000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: <0,01 pg/mL
Konjugat FAM™
Nachweisverfahren Taqman™ Echtzeit-PCR
Immunassay-Kit-Format Näherungsbasierter Immunassay
Produkttyp ProQuantum
Probentyp Plasma, Serum, Supernatant
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinquantifizierung
Zur Verwendung mit (Geräte) qPCR-Instrumente
Gen-ID (Entrez) 6355
Inkubationszeit 1 h
Kitinhalt Antikörperkonjugat A, Antikörperkonjugat B, Antikörperkonjugat-Verdünnungspuffer, Assay-Verdünnungspuffer, Ligase, Master Mix, Standard
Marker oder Farbstoff FAM™
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μl; Serum, 2-5 μl
Lagerungsbedingungen Gefroren bei -20 °C
Ziel Human
Prüfzeit 30 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h