missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCPIP1/ZC3H12A Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18465686 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18465686 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18465686 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176258AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MCPIP1/ZC3H12A Polyclonal antibody specifically detects MCPIP1/ZC3H12A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MCPIP1/ZC3H12A
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Reg1, Regnase-1, zinc finger CCCH-type containing 12A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the center of human ZC3H12A. The immunogen is located within amino acids 330 - 380 of ZC3H12A. Amino Acid Squence: PPRAPSKDKNGRRPSPS
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Editing and Processing Endonucleases, Immunology, Inflammation
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80149
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.