Learn More
MCT1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen MCT1
Konzentration 0.29 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16899634
Unterlagen ansehen
Proteintech
20139-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16889634
Unterlagen ansehen
Proteintech
20139-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SLC16A1 is a monocarboxylate transporter (MCT1) that mediates the movement of lactate and pyruvate across cell membranes. Import and export of these substrates by tissues such as erythrocytes, muscle, intestine, and kidney are ascribed largely to the action of a proton-coupled MCT.
Spezifikation
Spezifikation
MCT1
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
P53985
6566
MCT1 Fusion Protein Ag14098
Primary
-20°C
SLC16A1
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MCT, MCT 1, MCT1, Monocarboxylate transporter 1, SLC16A1
SLC16A1
IgG
Antigen Affinity Chromatography