Learn More
MCU/CCDC109A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen MCU/CCDC109A
Konzentration 0.35 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16804825
Unterlagen ansehen
Proteintech
26312-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16894815
Unterlagen ansehen
Proteintech
26312-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mitochondrial inner membrane calcium uniporter that mediates calcium uptake into mitochondria. Constitutes the pore-forming and calcium-conducting subunit of the uniporter complex (uniplex). Activity is regulated by MICU1 and MICU2. At low Ca(2+) levels MCU activity is down-regulated by MICU1 and MICU2; at higher Ca(2+) levels MICU1 increases MCU activity. Mitochondrial calcium homeostasis plays key roles in cellular physiology and regulates cell bioenergetics, cytoplasmic calcium signals and activation of cell death pathways. Involved in buffering the amplitude of systolic calcium rises in cardiomyocytes. While dispensable for baseline homeostatic cardiac function, acts as a key regulator of short-term mitochondrial calcium loading underlying a ′fight-or-flight′ response during acute stress: acts by mediating a rapid increase of mitochondrial calcium in pacemaker cells. participates in mitochondrial permeability transition during ischemia-reperfusion injury. Regulates glucose-dependent insulin secretion in pancreatic beta-cells by regulating mitochondrial calcium uptake. Mitochondrial calcium uptake in skeletal muscle cells is involved in muscle size in adults. Regulates synaptic vesicle endocytosis kinetics in central nerve terminal. Involved in antigen processing and presentation.
Spezifikation
Spezifikation
MCU/CCDC109A
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q8NE86
90550
MCU/CCDC109A Fusion Protein Ag24733
Primary
-20°C
MCU
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C10orf42, Calcium uniporter protein, CCDC109A, MCU
MCU
IgG
Antigen Affinity Chromatography