missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ MCU i4
Beschreibung
MCU i4 is a negative modulator of mitochondrial calcium (Ca2+) uniporter (MCU) complex, which binds to MICU1, a regulatory protein within MCU complex. MCU i4 reduces mitochondrial Ca2+ uptake in multiple cell lines including MEFs, MDA-MB,231 and HEK293T cells, and demonstrates a negative effect on mitochondrial membrane potential. In ex vivo muscle fibres, MCU i4 reduces mitochondrial Ca2+ uptake and impairs muscle cell growth.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[[4-(Diethylamino)phenyl]amino]-6-methyl-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester |
| CAS | 371924-24-2 |
| Menge | 50 mg |
| Ziel | Mitochondrial Calcium Uniporter Inhibitors |
| Summenformel | C23H27N3O2 |
| Reinheit | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?