Learn More
Lovibond™ MD100 Photometer, Messbereich mg/l 0 - 500 Pt-Co, Param.:Hazen/ A.P.H.A.
Artikelnummer. 12602005
Click to view available options
Typ:
MD 100 Photometer: Hazen
Artikelnummer. 12602005
Marke: Lovibond™ 276160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Gerät in Tragetasche, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Durch die Kalibrierungs- und Software-basierten Einstellmöglichkeiten eignet sich das MD 100 auch als Prüfgerät. Die Tests werden entweder mit Lovibond Tablettenreagenzien mit langfristiger Stabilität und einer garantierten Mindesthaltbarkeit von fünf oder 10 Jahren, mit VARIO Pulverreagenzien oder mit flüssigen Reagenzien durchgeführt.
Eigenschaften
  • Wasserdicht (gemäß IP 68 1 Stunde bei 0.1 m)
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
  • Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
  • Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
  • Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
Spezifikationen
  • Bereich: 0 bis 500 mg/l Pt zu Co
  • Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
  • Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
  • Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T =20 °C bis 25 °C)
  • TDS-Auflösung: 0.01 A
  • Temperatur 5° bis 40 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
  • Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
  • Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
  • Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 7.5 x 3.5 cm (6.1 x 3 x 1.5 Zoll)
  • Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Hinweis
Die Spezifikationen für jeden Tabletttyp sowie ein Analysenzertifikat für jede Charge finden Sie im Download-Bereich unter www.lovibond.com.
Spezifikation
Typ MD 100 Photometer: Hazen
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Genauigkeit 3 % FS
Höhe (metrisch) 3,5 cm
Enthält Gerät in Tragetasche, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, keine Reagenzien erforderlich, 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Länge (metrisch) 15,5 cm
Hauptspeicher Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
Lichtquelle LED
Bereich 0 bis 500 mg/l Pt zu Co
Auflösung 0.01 A
Gewicht (metrisch) 260 g
Breite (metrisch) 7,5 cm