Learn More
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Low Range Manganese
Beschreibung
Beinhaltet
Kat.- Nr. 12622005
Gerät in Tragetasche, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Tabletten Manganese 1 LR (100 Packung), Tabletten Manganese 2 LR (100 Packung), 4 x AAA Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Kat.- Nr. 12632005
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Set (100 ml Ascorbinsäure, 60 ml Alkalicyanid, 60 ml PAN-Indikator), Rochelle Salzlösung (30 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse.Lovibond MD 100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle.Zu den weiteren Merkmalen gehören eine einfache Bedienung, ein ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und eine sichere Handhabung.
Durch die Kalibrierungs- und Software-basierten Einstellmöglichkeiten eignet sich das MD 100 auch als Prüfgerät. Die Tests werden entweder mit Lovibond Tablettenreagenzien mit langfristiger Stabilität und einer garantierten Mindesthaltbarkeit von fünf oder 10 Jahren, mit VARIO Pulverreagenzien oder mit flüssigen Reagenzien durchgeführt.
Eigenschaften
- Wasserdicht (gemäß IP 68 1 Stunde bei 0.1 m)
- Automatische Abschaltfunktion
- Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
- Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
- Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
- Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
Reagenzientabletten
Jede Tablette ist in einer einzelnen Aluminiumfolientasche hermetisch versiegelt und schützt so vor schwierigen Umgebungsbedingungen. Diese Verpackung hält jede Tablette in einwandfreiem Zustand bis sie vom Benutzer benötigt wird.
Spezifikationen
- Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
- Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
- Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T =20 °C bis 25 °C)
- TDS-Auflösung: 0.01 A
- Temperatur 5° bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
- Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
- Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
- Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 7.5 x 3.5 cm (6.1 x 3 x 1.5 Zoll)
- Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Hinweis
Die Spezifikationen für jeden Tabletttyp sowie ein Analysenzertifikat für jede Charge finden Sie im Download-Bereich unter www.lovibond.com.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | MD 100 Photometer: Mangan im niedrigen Bereich (Tabletten) |
| Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Genauigkeit | 3 % FS |
| Höhe (metrisch) | 3,5 cm |
| Enthält | Gerät in Tragetasche, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Tabletten Manganese 1 LR (100 Packung), Tabletten Manganese 2 LR (100 Packung), 4 x AAA Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung |
| Länge (metrisch) | 15,5 cm |
| Hauptspeicher | Interner Ringspeicher für 16 Datensätze |
| Lichtquelle | LED |
| Bereich | 0.2 bis 4.0 mg/l Mn |
| Auflösung | 0.01 A |
| Mehr anzeigen |