Beschreibung
- Außergewöhnliche chemische Beständigkeit und überlegene Kondensatverträglichkeit
- Verkürzte Prozesszeiten durch besonders hohes Saugvermögen, auch nahe am Endvakuum
- Sehr leise und vibrationsarm
- Sehr gutes Endvakuum auch mit geöffnetem Gasballastventil zum Ausstoßen von Kondensat
- Lange Membranlebensdauer, wartungsfreier Antrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 1.5 Torr (ohne Gasballast), 3 Torr (mit Gasballast) |
| PS | 0,59 Hp. |
| Enthält | Manuell |
| Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 533 x 260 x 359 mm |
| Material | Fluorkunststoff (Gehäuse) |
| Modell | MD 12C NT |
| Geräuschpegel | 50 dB (A) |
| Mehr anzeigen |