Learn More
PeproTech MDC Polyclonal Antibody, PeproTech®, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
219.00 € - 1834.00 €
Spezifikation
Antigen MDC
Konzentration 0.1-1.0 mg/mL
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17884253
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PeproTech
500-P107-50UG
50 μg
219.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17824463
Unterlagen ansehen
PeproTech
500-P107-100UG
100 μg
275.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17814723
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PeproTech
500-P107-1MG
1 mg
1834.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
AA Sequence of recombinant protein: GPYGANMEDS VCCRDYVRYR LPLRVVKHFY WTSDSCPRPG VVLLTFRDKE ICADPRVPWV KMILNKLSQ. Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human MDC (CCL22). Anti-Human MDC (CCL22)-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human MDC (CCL22) matrix. Sandwich ELISA: To detect Human MDC (CCL22) by sandwich ELISA (using 100 μL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 μg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human MDC (CCL22) (500-P107Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human MDC (CCL22). Western Blot: To detect Human MDC (CCL22) by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1- 0.2 μg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human MDC (CCL22) is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
CCL22 may play a role in the trafficking of activated/effector T-lymphocytes to inflammatory sites and other aspects of activated T-lymphocyte physiology. Also, it is a chemotactic for monocytes. dendritic cells and natural killer cells. CCL22 is a mild chemoattractant for primary activated T-lymphocytes and a potent chemoattractant for chronically activated T-lymphocytes but has no chemattractant activity for neutrophils, eosinophils, and resting T-lymphocytes. Binds to CCR4.
Spezifikation
Spezifikation
MDC
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
O00626
6367
E.coli-derived Recombinant Human MDC (CCL22) (69 a.a.).
Antigen affinity chromatography
CCL22
0.1-1.0 mg/mL
Polyclonal
Lyophilized
RUO
PBS with no preservative
A-152E5.1; Abcd1; ABCD-1; Activated B and dendritic cell-derived; AW060611; CC chemokine ABCD-1; CC chemokine STCP-1; C-C motif chemokine 22; C-C motif chemokine ligand 22; Ccl22; chemokine (C-C motif) ligand 22; DC/B-CK; DCBCK; dendritic cell and B cell derived chemokine; macrophage-derived chemokine; MDC; MDC(1-69); MDC(3-69); MDC(5-69); MDC(7-69); MGC108943; MGC34554; RP24-69A20.1; Scya22; small inducible cytokine A22; SMALL INDUCIBLE CYTOKINE A22 PRECURSOR (CC CHEMOKINE ABCD-1) (ACTIVATED B AND DENDRITIC CELL-DERIVED); small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys) member 22; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 22; small inducible cytokine subfamily A, member 22; small inducible cytokine subfamily A22; small-inducible cytokine A22; STCP-1; stimulated T cell chemotactic protein 1; stimulated T-cell chemotactic protein 1
CCL22
Primary
-20°C