Learn More
MDC1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18430791 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25ul
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18430791 25ul 25 Mikroliter
18265466 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18430791
Marke: Novus Biologicals NBP18486025ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
MDC1 Polyclonal specifically detects MDC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MDC1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q14676
Gen-Alias DKFZp781A0122, Em:AB023051.5, KIAA0170MGC166888, mediator of DNA damage checkpoint 1, mediator of DNA damage checkpoint protein 1, mediator of DNA-damage checkpoint 1, NFBD1homologue to Drosophila photoreceptor protein calphotin, Nuclear factor with BRCT domains 1
Gensymbole MDC1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:REAVLKDHTKIRALVRAHSEKDQPPFGDSDDSVEADKSSPGIHLERSQASTTVDINTQVEKEVPPGSAIIHIKKHQVSVEGTNQTDVKAVGGPAKLLVVSLEEAWPLHGDCETDAEEGTSLTASVVADVRKSQLPAEGDAG
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25ul
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, DNA Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9656
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG