Learn More
MDC1 Antibody (P2B11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
179.00 €
Spezifikation
Antigen MDC1
Klon P2B11
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18723384
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-12890-0.025mg
0.025 mg
179.00 €
0.03 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MDC1 Monoclonal specifically detects MDC1 in Human, Mouse, Bovine, Non-human Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
MDC1
1 mg/mL
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Mouse
9656
GST-tagged recombinant protein corresponding to mouse MDC1 at and around the N-terminus
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
P2B11
Western Blot 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
DKFZp781A0122, Em:AB023051.5, KIAA0170MGC166888, mediator of DNA damage checkpoint 1, mediator of DNA damage checkpoint protein 1, mediator of DNA-damage checkpoint 1, NFBD1homologue to Drosophila photoreceptor protein calphotin, Nuclear factor with BRCT domains 1
MDC1
IgG1
Protein G purified
Detects approx 184kDa. This antibody recognizes MDC1 at and around the N-terminus.