missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MDGA2 Monoclonal Antibody (803732)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA561529
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
MDGA2 may involved in cell-cell interactions.
Spezifikation
| MDGA2 | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| P60756, Q7Z553 | |
| MDGA2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MDGA2, Gln21-Asp934. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 803732 | |
| Unconjugated | |
| MDGA2 | |
| 6720489L24Rik; 9330209L04Rik; acrodysplasia; Adp; c14_5286; MAM domain containing 1; MAM domain containing glycosylphosphatidylinositol anchor 2; MAM domain-containing glycosylphosphatidylinositol anchor protein 2; MAM domain-containing protein 1; MAMDC1; Mdga2; UNQ8188/PRO23197 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 161357, 314180 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur