Learn More
MDH2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16824654 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16824654 150 μL 150 Mikroliter
16834654 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16824654
Marke: Proteintech 154621AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
MDH2 is localized to the mitochondria and may play pivotal roles in the malate-aspartate shuttle that operates in the metabolic coordination between cytosol and mitochondria.
Spezifikation
Antigen MDH2
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.29 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen MDH2
Gen-Zugriffsnummer P04636, P08249, P40926
Gen-Alias M MDH, MDH, MDH2, MOR1
Gensymbole Mdh2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MDH2 Fusion Protein Ag7750
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 17448, 4191, 81829
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG