Learn More
Abnova™ MDM2/CEN12p FISH-Sonde
Artikelnummer. 16083005
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16083005 200 μl 200 Mikroliter
16073005 100 μl 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16083005
Marke: Abnova™ FG0020.200uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 250 μl
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
  • Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
  • Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
  • Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Marker oder Farbstoff FITC, Texas Red
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle), Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Formalin/PFA-fixierte paraffineingebettete Schnitte)
Enthält DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 250 ul
Land/Region 12q14.3q15, 12p11.22
Sonde MDM2, CEN12p
Produkttyp MDM2/CEN12p FISH-Sonde
Menge 200 μl