Learn More
MDM2/HDM2 Antibody (MDM2/8221), Novus Biologicals™
Product Code. 18649794 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Unit Size:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Product Code. Menge unitSize
18649794 100 μg 100 Mikrogramm
18670084 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Product Code. 18649794
Brand: Novus Biologicals NBP320419100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MDM2/HDM2 Monoclonal antibody specifically detects MDM2/HDM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen MDM2/HDM2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon MDM2/8221
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias ACTFS, HDM2, HDMX, MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human MDM2/HDM2 protein fragment (around aa 1-300) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Hypoxia, Neuroscience, p53 Pathway, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4193
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2 κ