Learn More
MDM2/HDM2 Antibody (MDM2/8221), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200004353 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18649794 100 μg 100 Mikrogramm
18670084 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18649794
Marke: Novus Biologicals NBP320419100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MDM2/HDM2 Monoclonal antibody specifically detects MDM2/HDM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen MDM2/HDM2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon MDM2/8221
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias ACTFS, HDM2, HDMX, MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human MDM2/HDM2 protein fragment (around aa 1-300) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Hypoxia, Neuroscience, p53 Pathway, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4193
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.