Learn More
Invitrogen™ MDM2 Polyclonal Antibody

Beschreibung
Positive test controls include: A-549, Mouse lung, Mouse thymus, Rat lung. The target is usually found in the following locations: Cytoplasm, Nucleus, nucleolus, nucleoplasm. Immunogen sequence: CVIREICCER SSSSESTGTP SNPDLDAGVS EHSGDWLDQD SVSDQFSVEF EVESLDSEDY SLSEEGQELS DEDDEVYQVT VYQAGESDTD SFEEDPEISL ADYWKCTSCN EMNPPLPSHC NRCWALRENW LPEDKGKDKG EISEKAKLEN STQAEEGFDV PDCKKTIVND SRESCVEEND DKITQASQSQ ESEDYSQPST SSSIIYSSQE DVKEFEREET QDKEESVESS L.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MDM2 |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.90 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3 |
| Gen | MDM2 |
| Gen-Zugriffsnummer | P23804, Q00987 |
| Gen-Alias | 1700007J15Rik; AA415488; ACTFS; double minute 2; double minute 2 protein; double minute 2, human homolog of; p53-binding protein; E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2; Hdm2; HDMX; HGNC:6973; human homolog of; MDM2; Mdm-2; MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase; Mdm2 p53 binding protein homolog; MDM2 proto-oncogene; MDM2 proto-oncogene, E3 ubiquitin protein ligase; MDM2 variant FB28; Mdm2, p53 E3 ubiquitin protein ligase homolog; Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein; MGC5370; MGC71221; oncoprotein Mdm2; OTTHUMP00000183490; OTTHUMP00000183492; OTTHUMP00000183494; OTTHUMP00000183495; OTTHUMP00000183496; OTTHUMP00000183497; p53 E3 ubiquitin protein ligase; p53-binding protein Mdm2; RING-type E3 ubiquitin transferase Mdm2; transformed mouse 3T3 cell double minute 2 |
| Gensymbole | MDM2 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.