Learn More
VACUUBRAND™ CHEMISTRY DIAPHRAGM PUMP ME 16C NT +EK
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Flussrate:
9.6/10.8 CFM
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Alle wichtigen Teile, die mit Fördermedien in Kontakt kommen, bestehen aus chemisch beständigen Fluorkunststoffen
- Bewährte PTFE-Sandwichmembranen für erhöhte Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer
- Die Achtzylinderpumpe ME16 C NT bietet eine besonders hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- Das ME16 C NT +EK wurde mit einem Emissionskondensator (EK) aufgerüstet und bietet ein umweltfreundliches System mit effizienter Lösungsmittelrückgewinnung
- Achtzylinder-NT-Pumpen sind leise im Betrieb und haben glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Dampftoleranz
- Sehr hohe Pumpgeschwindigkeit auch bei niedrigen Vakuumwerten
- Kompaktes Design
- Flüsterleise und mit sehr geringen Vibrationen
- Ausgezeichnete Umweltfreundlichkeit durch effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
Bestellinformation
Enthält
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 53 Torr (ohne Gasballast), 75 Torr (mit Gasballast) |
| PS | 0.59 hp |
| Enthält | Manuell |
| Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 528 x 387 x 395 mm |
| Material | Fluorkunststoff (Gehäuse) |
| Modell | ME 16C NT +EK |
| Geräuschpegel | 54 dB(A) |
| Mehr anzeigen |