Learn More
TMC Hallcrest™ Measurements Heizkapsel
Artikelnummer. 11737218
Click to view available options
Display:
-17 °C
-2 °C
-8 °C
9 °C
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11737218
Marke: TMC Hallcrest™ M01KTHEN02C01X1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bieten Sie eine irreversible Identifizierung bei Problemen mit der Temperaturregelung. Die TMC Hallcrest™ Temperaturanzeigen für die Kühlprüfung können für den Transport und die Lagerung von Waren verwendet werden.
  • Bestätigung, dass die Temperaturen nicht überschritten wurden.
  • Die Farbe wird blau, wenn die Temperatur erreicht ist.
  • Einfach anzuwenden und abzulesen.
  • Selbstklebend.
  • Verfügbare Temperaturen zwischen -17 und 20 °C.
  • Genau auf +/- 1 °C
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 0.23 Zoll
Tiefe (metrisch) 6 mm
Einwegprodukt Ja
Material PVC
Breite (angloamerikanisch) 1,25 in.
Produkttyp Temperaturindikator
Genauigkeit ±1 °C
Display -2 °C
Breite (metrisch) 32 mm