Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5-stufiger Streifenbereich
Artikelnummer. 11790889
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
104 bis 127 °C
132 bis 154 °C
160 °C bis 182 °C
188 bis 210 °C
216°C bis 249°C
249 bis 290 °C
37 bis 46 °C
49 bis 71 ° °C
77 bis 99 °C
Material:
Kaladex Folie, Acrylklebstoff
Polyester Film, Acrylklebstoff
Polyesterfilm, Acrylklebstoff
Polyesterfolie, Acrylklebstoff
Polyimidfolie, Acrylklebstoff
Display:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182°C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
37/40/43/46/49°C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Material Display unitSize
11790889 104 bis 127 °C Polyesterfilm, Acrylklebstoff 104/110/116/121/127 °C 10 Stück
11760889 37 bis 46 °C Polyester Film, Acrylklebstoff 37/40/43/46/49°C 10 Stück
11780889 77 bis 99 °C Polyesterfilm, Acrylklebstoff 77/82/88/93/99 °C 10 Stück
11700899 132 bis 154 °C Polyesterfilm, Acrylklebstoff 132/138/143/149/154 °C 10 Stück
11720899 188 bis 210 °C Polyimidfolie, Acrylklebstoff 188/193/199/204/210 °C 10 Stück
17797514 216°C bis 249°C Kaladex Folie, Acrylklebstoff - 500 Stück
11740899 249 bis 290 °C Polyimidfolie, Acrylklebstoff 249/254/260/280/290 °C 10 Stück
11770889 49 bis 71 ° °C Polyesterfilm, Acrylklebstoff 49/54/60/65/71 °C 10 Stück
17787514 160 °C bis 182 °C Polyesterfolie, Acrylklebstoff 160/166/171/177/182°C 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11790889 Lieferant Thermographic Measurements Ltd Lieferanten-Nr. M05STHRGDD01P1
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Einmaliger, irreversibler Schwellenwertindikator meldet die höchste erreichte Temperatur.
  • Sofortige Reaktion
  • Dauerhafter Rekord der erreichten Temperatur
  • Öl-, wasser- und dampfbeständig
  • Preiswert und einfach zu bedienen
  • Selbstklebend
  • Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität ISO 9001
    Einwegprodukt Einmalgebrauch
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
    Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
    Höhe (metrisch) 39 mm
    Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
    Länge (metrisch) 18 mm
    Material Polyesterfilm, Acrylklebstoff
    Messzeit 2 bis 5 s
    Modell Thermax 5-stufige Temperaturanzeige 104 °C bis 127 °C (219 °F bis 261 °F) °Bereich D
    Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
    Gewicht (metrisch) 9 g
    Breite (angloamerikanisch) 0,7 in.
    Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
    Länge (angloamerikanisch) 0,7 in.
    Beschreibung Thermax 5-stufige Temperaturanzeige 104 °C bis 127 °C (219 °F °bis 261 °F)
    Max. Temperatur (angloamerikanisch) 261 °F
    Max. Temperatur (metrisch) 127 °C
    Min. Temperatur (angloamerikanisch) 219 °F
    Min. Temperatur (metrisch) 104 °C
    Temperaturbereich (angloamerikanisch) 219 °F bis 261 °F
    Temperaturbereich (metrisch) 104 bis 127 °C
    Calibrated Ja
    Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
    Genauigkeit ±1,5 °C (Bereich: 100 °C bis 154 °C) bis ±1 % +1 °C (Bereich: 160 °C bis 290 °C)
    Unterteilung 104 °C, 110 °C, 116 °C, 121 °C, 127 °C (219 °F, 230 °F, 241 °F, 250 °F, 261 °F)
    Display 104/110/116/121/127 °C
    Breite (metrisch) 18 mm
    Umfang Dual°C (°F)