Learn More
Glassco Laboratory Equipments Messzylinderglas Klasse B
Beschreibung
- Niedrigformige Klasse-B-Messzylinder mit sechseckigen Basen
- Erhältlich in Kapazitäten von 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml und 1000 ml
- Entspricht DIN EN ISO 4788
- Hergestellt aus 3,3-Borosilikat-Glas
- Verfügt über Einzelmetrik-Graduierungen
- Gedruckt in langlebigem Bernstein-Emaille
- Chemisch beständig
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Graduierungen | 1000 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Basistyp | Hexagonal |
| Class | Klasse B |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4788 |
| Produkttyp | Graduierte Messzylinder |