Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Vorverpackungsverordnung
Artikelnummer. p-7115239
Click to view available options
Graduierungsbereich:
18 bis 22 ml
23 bis 27 ml
245 bis 255 ml
323–337 ml
343 bis 357 ml
368 – 382 ml
47 bis 53 ml
490 bis 510 ml
690 bis 710 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11893212
Marke: Hirschmann™ 2950188
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht präzise Standardlösungen. Hirschmann™ Messkolben der Klasse A gemäß Vorverpackungsverordnung auf den Inhalt oder die Abgabe eines bestimmtes Flüssigkeitsvolumen genormt. Der Kolben verfügt über blaue Graduierungen.
  • Klasse A
  • Gemäß den Vorschriften der Vorverpackungsverordnung
  • Konformitätszertifiziert
  • Blaue Graduierung
  • Ungeschliffen, mit Rand
  • Aufgedruckte Skala am Hals zur einfachen und schnellen Identifizierung, falls der Istwert vom Normalwert abweicht
  • Kalibriert für IN
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Graduierungsbereich 323–337 ml
Graduierungen 0,5 ml
Höhe (metrisch) 260 mm
Fehlergrenze ±0,15 ml
Flaschenhalstyp Rand
Anzahl pro Packung 2/Packung
Toleranz ±0,15 mL
Beschriftungsfläche Blaue Emaillefarbe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Graduated Ja
Sterilität Unsteril
Klasse A
Bodenform Rund