Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Vorverpackungsverordnung
Click to view available options
Graduierungsbereich:
18 bis 22 ml
23 bis 27 ml
245 bis 255 ml
323–337 ml
343 bis 357 ml
368 – 382 ml
47 bis 53 ml
490 bis 510 ml
690 bis 710 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Klasse A
- Gemäß den Vorschriften der Vorverpackungsverordnung
- Konformitätszertifiziert
- Blaue Graduierung
- Ungeschliffen, mit Rand
- Aufgedruckte Skala am Hals zur einfachen und schnellen Identifizierung, falls der Istwert vom Normalwert abweicht
- Kalibriert für IN
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 300 ml |
| Graduierungsbereich | 245 bis 255 ml |
| Graduierungen | 0.5 ml |
| Höhe (metrisch) | 240 mm |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |