Beschreibung
- PP-durchlässig
- Mit geprägtem Abschlussdruck in Blau
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16.91 oz. |
| Höhe (metrisch) | 135 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3.62 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 90 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5.31 in. |
| Produkttyp | Measuring Jug |