Learn More
SI Analytics™ MESSSTATIV AVS/SHT .
Artikelnummer. 10365491 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-80°bis +200 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10365491 -80°bis +200 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10365491 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285410954
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das SI Analytics™ Messständer AVS™/HT ist für den Einsatz bei hohen Temperaturen bis zu 200 °C ausgelegt.
  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Beständig gegen Temperaturen bis zu 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Messständer AVS/SHT
Temperaturbereich (metrisch) -80°bis +200 °C