Learn More
Mecamylaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mecamylamine Hydrochloride |
| CAS | 826-39-1 |
| Summenformel | C11 H21 N . Cl H |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, N,2,3,3-tetramethyl-, hydrochloride (1:1), 2-Norbornanamine, N,2,3,3-tetramethyl-, hydrochloride (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, N,2,3,3-tetramethyl-, hydrochloride (9CI), CPDD 0059, Inversine, Mecamylamine chloride, Mecamylamine hydrochloride, Mevasin, Mevasine, N,2,3,3-Tetramethyl-2-norbornanamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC1(C)C2CCC(C2)C1(C)C |
| IUPAC-Name | N,2,2,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 203.75 |
| Formelmasse | 203.1441 |