Learn More
BICASA Wandtisch der Serie MECC
Artikelnummer. 17497383 Alle ansehen BICASA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
900 x 1200 x 880/2100 mm
900 x 1200 x 880/930 mm
900 x 1500 x 880/2100 mm
900 x 1500 x 880/930 mm
900 x 1800 x 880/2100 mm
900 x 1800 x 880/930 mm
900 x 900 x 880/2100 mm
900 x 900 x 880/930 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) Packungsgröße
17497383 900 x 900 x 880/2100 mm 1 Stück
17487383 900 x 900 x 880/930 mm 1 Stück
17407393 900 x 1200 x 880/930 mm 1 Stück
17417393 900 x 1200 x 880/2100 mm 1 Stück
17427393 900 x 1500 x 880/930 mm 1 Stück
17437393 900 x 1500 x 880/2100 mm 1 Stück
17447393 900 x 1800 x 880/930 mm 1 Stück
17457393 900 x 1800 x 880/2100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17497383 Lieferant BICASA Lieferanten-Nr. MB.0900.900.2100.HPL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wandtisch der Serie MECC, komplett mit seitlichen Sockeln, MECC-Medienzelle, C-Frame Seitenstütze und Blechen, Querträger und HPL-Arbeitsplatte.
  • Labortische der Serie MECC
  • Sockel: Aluminiumprofil (150 x 25 mm und 150 x 50 mm) mit vertikalen Schlitzen
  • Medienzelle: Modularer Stahlrahmen zur Sockelmontage in unterschiedlicher Höhe mit horizontalen Reihen von Verteilertafeln
    • Kanalstruktur mit Durchgang für Rohrleitungen und Leitungen
  • Versorgungsleiste: Vorgebohrtes Metallband in Höhe der Arbeitsplatte
  • Versorgungstafeln: Abdeckung aus geformtem Polypropylen-PP-Harz (V0 flammhemmend – IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-Frame Arbeitstationen: Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
    • Rahmennivellierstützen aus C-Stahlrohren – Horizontale Querträger – Seitliche Metallbleche
  • Arbeitsplatten: Unabhängige Einheiten – über dem C-Frame installiert und befestigt
  • Farben:
    • Metall: Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
    • MECC-Versorgungstafeln: Silbergrau (Frontplatte) – Hinterer ABS-Schaltschrank: Schwarz
    • Feuerhemmende Spanplatten, 19 mm: Hellgrau (2 dekorativ)
Specifications
Farbe Hellgrau
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EB 13150 TÜV-Zertifikat
Abmessungen (T x B x H) 900 x 900 x 880/2100 mm
Rahmentyp C-Frame
Enthält 1 HPL-Regal
Mit Laufrollen Nein