Learn More
BICASA Wandtisch der Serie MECC mit Becken
Artikelnummer. 17497393 Alle ansehen BICASA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
900 x 1200 x 900/930 mm
900 x 600 x 900/930 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) Packungsgröße
17497393 900 x 1200 x 900/930 mm 1 Stück
17477393 900 x 600 x 900/930 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17497393 Lieferant BICASA Lieferanten-Nr. MS.1200.900.930.PP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wandtisch der Serie MECC mit Becken, komplett mit seitlichen Sockeln, MECC-Medienzelle, C-Frame Seitenstütze, Querträger, Polypropylen-Arbeitsplatte mit 1 Becken, Mischbatterie, Augendusche und Stecktafel.
  • Labortische der Serie MECC
  • Sockel: Aluminiumprofil (150 x 25 mm und 150 x 50 mm) mit vertikalen Schlitzen
  • Service-Spine: Modularer Stahlrahmen, der an den Sockeln in unterschiedlichen Höhen montiert ist, mit horizontalen Versorgungspaneelen in horizontalen Reihen
    • Kanalstruktur mit Durchgang für Rohrleitungen und Leitungen
  • Utility Strip: Vorgebohrtes Metallband auf der Arbeitsplattenhöhe
  • Versorgungspaneele: Geformte Polypropylen-PP-Harzabdeckung (V0 Flammschutzmittel - IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-Frame Arbeitstationen: Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
    • Rahmennivellierstützen aus C-Stahlrohren – Horizontale Querträger – Seitliche Metallbleche
  • Arbeitsplatten: Unabhängige Einheiten – über dem C-FRAME installiert und befestigt
  • Farben:
    • Metall: Hellgraue matt gebundene Polyurethan-Pulverbeschichtung
    • MECC-Versorgungstafeln: Silbergrau (Frontkennzeichen) - ABS Electric Panel Heckbox: Schwarz
    • Brandhemmende 19-mm-Spanplatten: Hellgrau (2 dekorativ)
  • Taps: Am Turm – Epoxid-Pulverbeschichtung – Hellgrau; Verriegelung am Sicherungsstreifen oder auf der Arbeitsplatte; mit Gewindeeinlasshülse und Sperrmutter; Flüssigkeitsidentifikation (Griff gemäß EN13792:2000)
Bitte konsultieren Sie Ihr Facility Management und das Projektdesignteam für die Installation in Ihrem Labor. Der Artikel wird als eigenständiges Produkt verkauft, ohne die Installation.
Spezifikation
Farbe Hellgrau
Einstellbar (Höhe) Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Abmessungen (T x B x H) 900 x 1200 x 900/930 mm
Rahmentyp C-Frame
Enthält Polypropylen-Arbeitsplatte mit Becken, Mischbatterie, Augenspülung und Stecktafel