Learn More
BINDER™ Mechanische und elektrische Membranpumpe VP 4
Mit Abscheider und Emissionskondensator.
Marke:  BINDER™ 5013-0049
Artikelnummer. 15621556
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Nominaler Luftstrom 1.9 m³/Stunde
  • Enddruck 12 mbar
  • 1 Phase, 230 V Wechselstrom, 50 Hz