Learn More
Meclofenamate Sodium, TRC
Artikelnummer. 17904015
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17904015 100 mg 100 Milligramm
17972185 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17904015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM202740100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6385-02-0
Summenformel C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 318.13
Synonym Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, sodium salt (1:1), Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)-, monosodium salt (8CI), Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, monosodium salt (9CI), CI 583, Meclofenamate Sodium, Meclomen, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid sodium salt, Sodium N-(2,6-dichloro-m-tolyl)anthranilate, Sodium meclofenamate, Sodium meclophenamate
IUPAC-Name sodium;2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoate
SMILES [Na+].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)[O-])c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meclofenamate Sodium
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Formelmasse 316.9986