missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Meclofenamate Sodium, TRC

Artikelnummer. 17972185
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17972185 250 mg 250 Milligramm
17904015 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17972185 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM202740250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6385-02-0
Summenformel C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 318.13
Synonym Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, sodium salt (1:1), Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)-, monosodium salt (8CI), Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, monosodium salt (9CI), CI 583, Meclofenamate Sodium, Meclomen, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid sodium salt, Sodium N-(2,6-dichloro-m-tolyl)anthranilate, Sodium meclofenamate, Sodium meclophenamate
IUPAC-Name sodium;2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoate
SMILES [Na+].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)[O-])c1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Meclofenamate Sodium
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Formelmasse 316.9986
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.