Learn More
Meclofenoxathydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17990616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17990616 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17990616 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0044.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Meclofenoxathydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meclofenoxate Hydrochloride
CAS 3685-84-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Meclofenoxate Hydrochloride
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C12 H16 Cl N O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acetic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethyl (p-chlorophenoxy)acetate hydrochloride, Acefen, Acephen, Brenal, Cellative, Centrophenoxine, Centrophenoxine hydrochloride, Cerutil, Dimethylaminoethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Dimethylaminoethyl p-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Helfergin, Lucidril, Lucidryl hydrochloride, Marucotol, Meclofenoxate hydrochloride, Meclophenoxate hydrochloride, Methocynal, Proserout
InChI-Formel InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)ethyl-2-(4-Chlorphenoxy)acetat;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 294.17
Menge 500 mg
Formelmasse 293,0585 g/mol