Learn More
Mecobalamin-d3, TRC
Artikelnummer. 30473420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473420 5 mg 5 Milligramm
30468363 50 mg 50 Milligramm
30477854 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30473420 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2028025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C63H88D3CoN13O14P
Molekulargewicht (g/mol) 1347.4
Synonym Methyl-5,6-dimethylbenzimidazolylcobalamin-d3, Methyl Vitamin B12-d3, MeCbl-d3, Algobaz-d3, Hitocobamin-M-d3, Methycobal-d3, Methylcobaz-d3
SMILES ≫O=C(N)CC1(C)C(CCC(N)=O)C2=N/C1=C(C)\C3=NC(C4C(CC(N)=O)C(CCC(NCC(OP([O-])(O[C@H]5[C@@H](O)[C@@H](N6C=[N+]([Co]C([2H])([2H])[2H])C7=C6C=C(C)C(C)=C7)O[C@@H]5CO)=O)C)=O)(C)/C([N-]4)=C(C)/C(C(CCC(N)=O)C/8(C)C)=NC8=C/2)(C)C(CC(N)=O)(C)C3CCC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mecobalamin-d3
Menge 5 mg