Learn More
AMPri™ Med-Comfort Blue Ultra 300 Nitril-Untersuchungshandschuhe mit verlängerter Stulpe
Click to view available options
Größe:
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Untersuchungshandschuhe für Labor-, klinische oder pharmazeutische Anwendungen
- Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet
- Ausgezeichnete mechanische Belastbarkeit
- Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen
- Beidhändige Passform
- Puderfrei
- Unsteril
- Farbe: Blau
- Texturierte Fingerspitzen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AQL: 1,5; PSA-Kategorie III; Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte: Klasse 1; Lebensmittelverordnung (EG) 1935/2004 |
| Beschreibung | Nitril-Untersuchungshandschuhe für den einmaligen Gebrauch, verlängerte Stulpe |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | L |
| Dicke (metrisch) | 0,10 mm Manschette, 0,11 mm Handfläche, 0,15 mm Finger |
| Modell | 1194L |
| Länge (metrisch) | 300 mm |